Digital desktop timers, Prisma 200 / Prisma 400
Fournisseur: HANHART
626.2625-00 625.2625-00
609-1114EA 219 EUR InStock
609-1114 609-1113
Digital desktop timers, Prisma 200 / Prisma 400
Minuteurs Minuteurs numériques
Timers with two (Prisma 200) or four channels (Prisma 400).
  • Channels can be started simultaneously
  • Addition, Flyback, Countdown
  • Adjustable acoustic alarm, clock
  • Repeat, manual or automatic
  • Selectable: 1/10 second or 1/100 minute
  • Timing capacity: 10 hours
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité