Oligo(dT)₁₈ primer
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
SO132 SO131
SO132EA 102 EUR InStock
SO132 SO131
Oligo(dT)₁₈ primer
Réactifs pour acides nucléiques Primers and Probes
Oligo(dT)₁₈ primer is a synthetic single-stranded 18-mer oligonucleotide with 5'- and 3'-hydroxyl ends. The primer is supplied as a ready to use, 20X concentrated aqueous solution. Oligo(dT)₁₈ primer has been functionally tested in first strand cDNA synthesis.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité