L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Couteaux avec manche en nylon, Trimaway
Fournisseur: SWANN MORTON
1801 9205
SWAN1801EA 88 EUR InStock
SWAN1801 SWAN9205
Couteaux avec manche en nylon, Trimaway
Couteaux
Ces couteaux avec manche en nylon sont particulièrement adaptés à la réalisation d'objets d'art, d'artisanat et de modèles.
  • Manche en nylon léger, mais résistant
  • Disponible avec la lame ultra-résistante de qualité chirurgicale n° 25A ou la lame ultra-résistante 01
  • Fournie équipée avec colonne de garde
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité