ADN polymérase Phusion® haute fidélité
Fournisseur: FINNZYMES REAGENTS
F-530L F-530S
F-530LEA 542 EUR InStock
F-530L F-530S
ADN polymérase Phusion® haute fidélité
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
L'ADN polymérase Phusion® génère des produits de la PCR avec une exactitude et une rapidité inaccessibles avec une seule enzyme, même sur les modèles les plus difficiles. La structure et les caractéristiques de l'ADN polymérase Phusion® haute fidélité en font le meilleur choix pour le clonage et redéfinissent les normes en matière de performance de PCR avec un taux d'erreurs 50 fois plus faible que pour l'ADN polymérase Taq et 6 fois plus faible que pour l'ADN polymérase Pfu. En outre, l'ADN polymérase Phusion® haute fidélité présente une processivité 10 fois supérieure à celle de l'ADN polymérase Pfu.
  • Exactitude : la plus haute fidélité de toutes les polymérases thermostables disponibles
  • Vitesse : processivité accrue, ce qui permet des temps de réaction plus courts (extension 15-30 s/kb)
  • Robustesse : échecs de réactions moins nombreux et optimisation minimale
  • Rendements élevés : augmente les rendements des produits (de la PCR) avec des quantités d'enzyme minimale
Information de livraison: L'ADN polymérase Phusion® haute fidélité est fournie avec un tampon Phusion® HF 5X, un tampon Phusion® GC 5X, du DMSO et une solution de MgCl? à 50 mM. Les deux tampons Phusion® HF et Phusion® GC contiennent du MgCl? à 7,5 mM dans la concentration 5X fournie.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
ADN polymérase Phusion® haute fidélité, 100 U (2 U/µl) 1 KIT F-530S
ADN polymérase Phusion® haute fidélité, 500 U (2 U/µl)
1 KIT F-530L
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité