L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chrome security truck, Super Erecta®
Fournisseur: Metro International
SEC56DC SEC53DC SEC55EC SEC53EC SEC56EC SEC66EC
139-0023EA 2745 EUR InStock
139-0023 139-0804 139-0367 139-0366 139-0368 METOSEC66EC
Chrome security truck, Super Erecta®
Mobilier Étagères
The chrome finish mobile security standard-duty stem caster units protect valuable materials and sensitive items from loss and they are ideal for use in dry environments.
  • The heavy-gauge open wire construction keeps contents visible at all time making it easy to check inventory
  • The units are provided with casters and the shelves can be positioned in 25 mm increments along the entire height of post
  • Double doors open 270 degrees and can be secured along the sides of the unit
Informations de commande: The intermediate shelves are not included with baseMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité