L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Shelving systems, stem castor carts with open grid shelves, MetroMax Q®
Fournisseur: Metro International
Q536EG3 Q556EG3 Q566BG3 Q356EG3 Q336EG3 Q436EG3
METOQ536EG3EA 1262 EUR InStock
METOQ536EG3 METOQ556EG3 METOQ566BG3 METOQ356EG3 METOQ336EG3 METOQ436EG3
Shelving systems, stem castor carts with open grid shelves, MetroMax Q®
Mobilier Étagères
Corrosion proof shelves and posts with removable polymer mats.
  • Load capacity: 408 kg (for models with PU castors); 272 kg (for models with resilient rubber castors)
Standard unit consist of 5 shelves (4 open grid, 1 bottom solid shelf), posts, wedge connectors and choice of PU or resilient rubber castors.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité