Réfrigérateurs pharmaceutiques, MKv et MKUv conformément à la norme DIN 58345
Fournisseur: Liebherr
MKUV1610 MKUV1613
472-0121EA 2199.93 EUR InStock
472-0121 471-1053
Réfrigérateurs pharmaceutiques, MKv et MKUv conformément à la norme DIN 58345
Réfrigérateurs
Ces nouveaux réfrigérateurs pharmaceutiques sont spécialement conçus pour le stockage sécurisé de produits pharmaceutiques et sont conformes à la norme DIN 58345. Ils offrent un espace de stockage maximal avec un encombrement au sol de 60 cm. De plus, les modèles à utiliser sous un plan de travail font seulement 820 mm de hauteur (MKUv) et s'adaptent pratiquement à toutes les paillasses.
  • Système de contrôle électronique avec réglage de la température par incréments de 0,1 °C
  • Alarmes sonores et visuelles d'ouverture de porte et de température (réglables par l'utilisateur)
  • Interface RS485 et contact hors tension pour une surveillance centralisée
  • Porte à fermeture automatique interchangeable avec serrure
  • Plafonnier intérieur LED avec interrupteur sur les modèles avec porte en verre
  • Le réfrigérant utilisé est un hydrocarbure: R 600a
Le système de refroidissement à air forcé associé au système de commande électronique garantit l'uniformité des températures élevées et une répartition uniforme de la température. Le contrôleur Comfort enregistre les températures intérieures minimale et maximale, les trois dernières alarmes de température, ainsi que l'heure, la date et la durée de chaque alarme. L'affichage numérique indique la température exacte et l'état de fonctionnement. Un thermostat de sécurité secondaire permet de protéger le contenu des températures inférieures à +2 °C. En outre, l'alarme visuelle de coupure de courant déclenche un signal sonore et visuel pendant au moins 12 heures immédiatement après la coupure de courant (l'alarme peut être éteinte immédiatement).
L'intérieur est blanc, en plastique sans ligne de soudure, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile. Les grilles à mailles serrées empêchent les éléments de basculer ; les clayettes sont amovibles avec la porte ouverte à 90°.
Options: hauteur des pieds réglable pour les modèles MKv 3910 et MKv 3913 ; kit d'empilage et jeu de roulettes pour les modèles MKUv 1610 et MKUv 1613. Le port d'accès prépercé est conçu pour accepter un capteur PT100 ou similaire.
Plage de température: 3 à 8 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité