Colonnes HPLC, Accucore™ 150-C4 et 150-C18
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
16526-157569 16526-012105 16526-013005 16526-014005 16526-032130 16526-052130 16526-102130 16526-103030 16526-104630 16526-152130 16526-154630
554-2427EA 1270 EUR InStock
554-2427 554-2412 554-2413 554-2414 554-2415 554-2418 554-2421 554-2422 554-2423 554-2424 554-2426
Colonnes HPLC, Accucore™ 150-C4 et 150-C18
Colonnes pour chromatographie
La "Core Enhanced Technology" permet d'obtenir des séparations rapides à haute résolution des peptides et des protéines et ne génèrent que 50% de perte de charge, comparée aux particules inférieures à 2 µm.
  • Séparation rapide des biomolécules
  • Dimensions de colonnes permettant de travailler depuis la LC jusqu'en Nano-LC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité