L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
RevertAid™ Reverse Transcriptase
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
EP0441 EP0442
EP0441EA 91.5 EUR InStock
EP0441 EP0442
RevertAid™ Reverse Transcriptase
Réactifs pour acides nucléiques RT-PCR and cDNA Reagents
RevertAid™ Reverse Transcriptase (RT) is a genetically modified M-MuLV RT. It differs from the M-MuLV RT by its structure and catalytic properties. The enzyme possesses an RNA-dependent and DNA-dependent polymerase activity and a RNase H activity specific to RNA in RNA-DNA hybrids, which is significantly lower than that of Avian Myeloblastosis Virus (AMV) reverse transcriptase.
  • Efficient synthesis of full length first strand cDNA up to 13 kb
  • Optimum activity at 42 °C
  • Active up to 50 °C
  • Incorporates modified nucleotides (e.g., Cy3-, Cy5-, rhodamine-, aminoallyl-, fluorescein-labelled nucleotides)
Information de livraison: Supplied with 5X reaction buffer.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité