L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
RevertAid™ First strand cDNA synthesis kit
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
K1621 K1622 K1691
K1621EA 104 EUR InStock
K1621 K1622 K1691
RevertAid™ First strand cDNA synthesis kit
Réactifs pour acides nucléiques RT-PCR and cDNA Reagents
The RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit is a complete system for efficient synthesis of first strand cDNA from RNA templates. The kit is suitable for synthesis of cDNA up to 13 kb. The kit uses RevertAid™ Reverse Transcriptase which has lower RNase H activity compared to AMV reverse transcriptase. The recombinant RiboLock™ RNase Inhibitor, supplied with the kit, effectively protects RNA template from degradation. It is fully compatible with reverse transcription reaction, as it maintains activity at temperatures up to 55 °C.
  • Full-length first strand cDNA up to 13 kb
  • Increased reaction temperatures in the range of 42 to 50 °C
  • Supplied complete with the recombinant RiboLock™ RNase Inhibitor, oligo(dT)₁₈ and random hexamer primers
The kit is supplied with both oligo(dT)₁₈ and random hexamer primers. The oligo(dT)₁₈ anneals selectively on the poly(A) tail of mRNA. Random hexamer primers do not require the presence of poly(A). Therefore, they can be used for transcription of the 5'-end regions of mRNA or cDNA synthesis using RNA without poly(A) tail e.g. micro RNAs. Gene-specific primers may also be used with the kits. The first strand of cDNA can be directly used as a template in PCR, Real-Time PCR or in second strand cDNA synthesis.
Information de livraison: The RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit contains RevertAid™ Reverse Transcriptase, RiboLock™ RNase Inhibitor, 5X Reaction Buffer, dNTP Mix, Oligo(dT)₁₅ Primer, Random Hexamer Primer, Control GAPDH RNA, 10 µM Forward GAPDH Primer, 10 µM Reverse GAPDH Primer, and nuclease-free water. The RevertAid™ RT kit contains RevertAid™ Reverse Transcriptase, RiboLock™ RNase Inhibitor, 5X Reaction Buffer, dNTP Mix, Random Hexamer Primer, and nuclease-free water.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit, 20×20 µl reactions 1 KIT K1621
RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit, 100×20 µl reactions 1 KIT K1622
RevertAid™ RT Kit, 500×20 µl reactions 1 KIT K1691
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité