PCR buffers
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B34 B33 B38 B16 B55 B65 B71
B34EA 22.65 EUR InStock
B34 B33 B38 B16 B55 B65 B71
PCR buffers
Réactifs pour acides nucléiques End-point PCR Enzymes and Kits
Thermo Scientific 10X Taq Buffers are ready-to-use buffers for PCR using Taq DNA Polymerases (both recombinant and native). Available in different compositions and also without detergents.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité