Diluteur gravimétrique, PINCH Dilutor IUL
Fournisseur: IUL Instruments SA
710-0862EA 2340 EUR InStock
710-0862
Diluteur gravimétrique, PINCH Dilutor IUL
Diluteurs Diluteurs gravimétriques
Conçu pour faciliter l'ajout contrôlé de milieux dans un homogénéiseur/sachet d'homogénéisation à l'aide d'une cellule de pesage, le PINCH Dilutor surveille en continu le poids dans le sachet de l'homogénéiseur et distribue en conséquence la quantité précise de diluant dans le sachet.
  • Pour la dilution d'échantillons solides et semi-solides
  • Simplicité d'utilisation et de contrôle de la dilution avec robinet-vanne
  • Traitement fluide, silencieux et rapide
  • Pièces de contact et tubulure facilement démontables et stérilisables en autoclave
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité