VWR®, Pipettes graduées, type 3, classe B
Fournisseur: VWR Collection
612-4122EA 16.8 EUR InStock
612-4122 612-4123 612-4124 612-4125 612-4126 612-4127 612-4128 612-4121
VWR®, Pipettes graduées, type 3, classe B
Pipettes Pipettes graduées
Verre borosilicaté 9.1.
  • Étalonnées pour la distribution (TD, Ex)
  • Graduations et inscriptions très contrastées ambrées
  • Extrémités pour bouchon en coton (les bouchons en coton ne sont pas inclus)
DIN 12696
Certifications: DIN 12696
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité