VWR®, Nacelles de combustion
Fournisseur: VWR Collection
459-0223EA 83.5 EUR InStock
459-0223 459-0226 459-0224 459-0225
VWR®, Nacelles de combustion
Nacelles Nacelles de combustion
Porcelaine
  • Les nacelles émaillées peuvent résister à des températures allant jusqu'à 1000 °C, les nacelles non émaillées jusqu'à 1350 °C
Un œillet pour faciliter le retrait du four
La porcelaine émaillée offre une haute résistance aux acides et aux bases
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité