Eau, SupraSolv® en phase gazeuse Headspace, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Hydrogen oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00577.2500 1.00577.1000
1.00577.2500EA 157 EUR InStock
1.00577.2500 1.00577.1000
Eau, SupraSolv® en phase gazeuse Headspace, Supelco®
Eau
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 18.02 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (20 °C)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité