Cover glasses
Fournisseur: Hecht
630-2746EA 252 EUR InStock
630-2746 630-2742
Cover glasses
Lamelles couvre-objet
Cover glasses with controlled thickness.
  • Free from colour distortion borosilicate glass D 263™ M
  • Excellent quality: Low levels of inclusions, striae, bubbles and streaks
  • High spectral transmission, excellent flatness, optimum resistance to chemicals
Certifications: ISO 8255
Conditionnement: In tight-closing plastic boxes for protection against damp and climatic influences.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité