Bottles, narrow neck, square or round, with screw top and thread
Fournisseur: Poulten & Graf
9.71004 9.70002 9.70004 9.70006
POUL9.71004EA 35.9 EUR InStock
POUL9.71004 POUL9.70002 POUL9.70004 POUL9.70006
Bottles, narrow neck, square or round, with screw top and thread
Flacons Flacons en verre
Glass, amber.
  • Amber coloured to protect light sensitive substances.
Available coated or uncoated.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité