Volumetric flasks, class A, brown markings, USP-individual certificate
Fournisseur: Poulten & Graf
US258/WAC/G/5 US258/WAC/H/2 US258/WAC/I/2 US258/WAC/J/2 US258/WAC/K/2
POULUS258/WAC/G/5EA 104 EUR InStock
POULUS258/WAC/G/5 POULUS258/WAC/H/2 POULUS258/WAC/I/2 POULUS258/WAC/J/2 POULUS258/WAC/K/2
Volumetric flasks, class A, brown markings, USP-individual certificate
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass, clear, with PE stopper, USP certified.
  • Calibrated to contain (TC, IN)
  • Mark and inscriptions in brown
  • Supplied with USP-individual certificate
Certifications: DIN EN ISO 1042
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité