Microtubes à centrifuger, 1,5 ml
Fournisseur: LP Italiana
LPIT111540EA 329 EUR InStock
LPIT111540
Microtubes à centrifuger, 1,5 ml
Tubes Microtubes à centrifuger
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Graduated.
With flat cap.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité