L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
RevertAid™ H minus first strand cDNA synthesis kits
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
K1631 K1632
K1631EA 135 EUR InStock
K1631 K1632
RevertAid™ H minus first strand cDNA synthesis kits
Réactifs pour acides nucléiques RT-PCR and cDNA Reagents
RevertAid™ H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit is a complete system for efficient synthesis of first strand cDNA from RNA templates. The kit includes RevertAid™ H Minus Reverse Transcriptase, which has a point mutation that completely eliminates RNase H activity. Therefore, it does not degrade RNA in RNA-DNA hybrids during synthesis of the first strand cDNA.
  • High yields of full-length first strand cDNA up to 13 kb
  • Increased reaction temperatures in the range of 42 to 55 °C
  • Supplied with the recombinant RiboLock™ RNase Inhibitor
  • Complete kit – oligo(dT)₁₈ and random hexamer primers included
Information de livraison: Each kit includes RevertAid™ H Minus Reverse Transcriptase, RiboLock™ RNase Inhibitor, 5X Reaction Buffer, dNTP Mix, Oligo(dT)₁₅ Primer, Random Hexamer Primer, Control RNA, Control Primers and nuclease-free water.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité