N-Éthyldiisopropylamine ≥99.5% pour synthèse peptidique
Fournisseur: VWR Chemicals
84574.290EA 323 EUR InStock
84574.290
N-Éthyldiisopropylamine ≥99.5% pour synthèse peptidique
N-Éthyldiisopropylamine
Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Point d'ébullition: 127 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,76 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 6 °C
Numéro MDL: MFCD00008868
Numéro CAS: 7087-68-5
ONU: 2733
ADR: 3 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (calculé sur anhydre) Min. 99,5 %
Aspect Liquide limpide
Indice de couleur Max. 25,0 APHA
Identification (IR) Conforme
Amines primaires et secondaires Max. 0,002 %
Résidu à l'évaporation Max. 0,001 %
Eau Max. 0,03 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité