Acide 4-bromoanthranilique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H55829.03EA 92.4 EUR InStock
H55829.03 H55829.MD H55829.06
Acide 4-bromoanthranilique 97%
Acide 4-bromoanthranilique
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point de fusion: 230…234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03618454
Numéro CAS: 20776-50-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité