Tribromure de tétrabutylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Tétrabutylamine tribromureTétrabutylammoniumtri bromure
TCIAT1284-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAT1284-25G TCIAT1284-500G TCIAT1284-100G
Tribromure de tétrabutylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tribromure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆Br₃N
MW: 482,18 g/mol
Point de fusion: 76 °C
Numéro MDL: MFCD00012110
Numéro CAS: 38932-80-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/21/28995321.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité