Benzile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0050-25G B0050-500G
TCIAB0050-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0050-25G TCIAB0050-500G
Benzile ≥99.0% (par GC)
Benzile
Formule: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Point d'ébullition: 348°C
Point de fusion: 95 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003080
Numéro CAS: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Merck Index: 14,01078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a18e91309875edb4d9a8c6319d11f7cc04690a7&vid=4a18e91309875edb4d9a8c6319d11f7cc04690a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité