Vert malachite chlorure, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Chlorhydrate de vert malachite
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
38800-25MGEA 141 EUR InStock
38800-25MG
Vert malachite chlorure, Supelco®
Vert malachite chlorure
Formule: C₂₃H₂₅ClN₂
MW: 364,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011751
Numéro CAS: 569-64-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05739
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité