Adénine chlorhydrate, (max. 5% H₂O) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 7H-Purin-6-amine hydrochloride, Purin-6-amine hydrochloride, 6-Aminopurine hydrochloride
A17622.22 A17622.14 A17622.06
A17622.22EA 280 EUR InStock
A17622.22 A17622.14 A17622.06
Adénine chlorhydrate, (max. 5% H₂O) ≥98%
Adénine chlorhydrate
Purity: 98+% CAS No.: 2922-28-3 Molecular Formula: C5H5N5.HCl Formula Weight: 171.59 Melting Point: ca 290° dec. Beilstein Reference: 4009585
Formule: C₅H₆ClN₅
MW: 171,59 g/mol
Point de fusion: ∼ 290 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150864
Numéro CAS: 2922-28-3
EINECS: 220-867-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité