Diméthylsulfoxyde-D6 avec 0,03% TMS (99.8% D)
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: DMSO-D6
ROTHAE60.2EA 235 EUR InStock
ROTHAE60.2
Diméthylsulfoxyde-D6 avec 0,03% TMS (99.8% D)
Diméthylsulfoxyde-D6
Formule: D₃CS(O)CD₃
MW: 84,09 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 20,2 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00002090
Numéro CAS: 2206-27-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité