1-(Bromométhyl)-4-phénoxybenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene
H33895.MD H33895.03
H33895.MDEA 121 EUR InStock
H33895.MD H33895.03
1-(Bromométhyl)-4-phénoxybenzène ≥97%
1-(Bromométhyl)-4-phénoxybenzène
Formule: C₁₃H₁₁BrO
MW: 263,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038693
Numéro CAS: 36881-42-2
EINECS: 253-253-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité