Iode trichlorure (Réactif de Wijs) 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Trichlorure d'iode
H56005.22EA 378 EUR InStock
H56005.22 H56005.14 H56005.06
Iode trichlorure (Réactif de Wijs) 97%
Iode trichlorure (Réactif de Wijs)
Formule: ICl₃
MW: 233,26 g/mol
Point de fusion: 63 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Numéro MDL: MFCD00036291
Numéro CAS: 865-44-1
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,5020
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité