3-Aminobenzamide
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: m-Aminobenzamide, INO-1001
10397-1 10397-5
CAYM10397-1EA 59.4 EUR InStock
CAYM10397-1 CAYM10397-5
3-Aminobenzamide
3-Aminobenzamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 341 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 111…115 °C
Numéro MDL: MFCD00007989
Numéro CAS: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité