(S)-(+)-2-Butanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: (S)-(+)-Alcool butylique secondaire
TCIAB0925-1MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAB0925-1ML TCIAB0925-5ML
(S)-(+)-2-Butanol ≥98.0% (par GC)
(S)-(+)-2-Butanol
Formule: C₄H₁₀O
MW: 74,12 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: –114 °C
Point d'éclair: 24°C
Numéro MDL: MFCD00064281
Numéro CAS: 4221-99-2
ONU: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01541
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/05/28932805.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +11.0 to +14.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité