Acide téréphtalique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T0166-25G T0166-500G
TCIAT0166-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0166-25G TCIAT0166-500G
Acide téréphtalique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide téréphtalique
Formule: C₈H₆O₄
Point d'ébullition: 392 °C (1013 hPa)
Densité: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 260 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002558
Numéro CAS: 100-21-0
EINECS: 202-830-0
Merck Index: 14,09162
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea6eec5bf1f99fd70a442c91019faa22fba77dcd&vid=ea6eec5bf1f99fd70a442c91019faa22fba77dcd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité