1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-3-fluoronitrobenzene
C2195-25G C2195-5G
TCIAC2195-25GEA 158 EUR InStock
TCIAC2195-25G TCIAC2195-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)
1-Chloro-2-fluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Numéro MDL: MFCD00215833
Numéro CAS: 350-31-2
EINECS: 206-500-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité