3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropoxy)propène
Synonyms: Allyl 2H-hexafluoroprop-1-yl ether
007156-5G 007156-25G
FLUO007156-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007156-5G FLUO007156-25G
3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropoxy)propène
3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropoxy)propène
Formule: C₆H₆F₆O
MW: 208,1 g/mol
Point d'ébullition: 86…89 °C (1013 hPa)
Densité: 1.305 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00043795
Numéro CAS: 59158-81-5
EINECS: 261-635-9
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité