6-Hydroxyindole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H55951.MD H55951.03 H55951.06
H55951.MDEA 70 EUR InStock
H55951.MD H55951.03 H55951.06
6-Hydroxyindole ≥98%
6-Hydroxyindole
Formule: C₈H₇NO
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152101
Numéro CAS: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité