Trisulfure de diallyle
Fournisseur: Cayman Chemical
10012577-25 10012577-100 10012577-250
CAYM10012577-25EA 67.1 EUR InStock
CAYM10012577-25 CAYM10012577-100 CAYM10012577-250
Trisulfure de diallyle
Trisulfure de diallyle
Formule: C₆H₁₀S₃
Numéro CAS: 2050-87-5
EINECS: 218-107-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité