Fullerene C60 99%, en poudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
46311.MDEA 163 EUR InStock
46311.MD 46311.06 46311.03
Fullerene C60 99%, en poudre
Fullerene C60
Formule: C₆₀
MW: 720,66 g/mol
Point d'ébullition: 500…600 °C (subl.)
Point de fusion: > 280 °C
Densité: 1,7
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151408
Numéro CAS: 99685-96-8
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/26/2339826.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité