Cellulose, microcristallin ∼ Ø 50 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
387240010 387240050 387242500
ACRO387240010EA 190 EUR InStock
ACRO387240010 ACRO387240050 ACRO387242500
Cellulose, microcristallin ∼ Ø 50 µm
Cellulose
Formule: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Point de fusion: 260 à 270 °C
Densité: 1,27 to 1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081512
Numéro CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5 %
Particle size ≥50 % (> 32 µm)
Residue after ignition ≤0.05 %
pH 5 to 7
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité