L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Natriummethanolaat ∼25% (w/w) in methanol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Gevaar
Synonyms: Sodium methylate, Sodium methanolate
46585.AP 46585.0F
46585.APEA 40 EUR InStock
46585.AP 46585.0F
Natriummethanolaat ∼25% (w/w) in methanol
Natriummethanolaat
CAS No.: 124-41-4 Molecular Formula: CH3ONa Formula Weight: 54.02 Flash Point: 29°(84°F) Physical Form: Liquid Density: 0.945 Appearance: Colourless to yellow Melting Point: -2° Boiling Point: 92° Beilstein Reference: 3592982 Merck Reference: 14,8643 UN No.: 1289 MDL No.: MFCD00012179
Formule: CH₃NaO
MW: 54.02 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0.945
Point d'éclair: 29 °C (84 °F)
Température de stockage: Kamertemperatuur
Numéro MDL: MFCD00012179
Numéro CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
ONU: 1289
ADR: 3 III
Merck Index: 14,8643
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité