L-Méthionine
Fournisseur: Serva
28821.01 28821.02 28821.03
SERA28821.01EA 0 EUR InStock
SERA28821.01 SERA28821.02 SERA28821.03
L-Méthionine
L-Méthionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136 °C
Densité: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063097
Numéro CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité