1-Bromo-3,5-diméthoxybenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H55312.06 H55312.14
H55312.06EA 36.9 EUR InStock
H55312.06 H55312.14
1-Bromo-3,5-diméthoxybenzène ≥97%
1-Bromo-3,5-diméthoxybenzène
Purity: 97% CAS No.: 20469-65-2 Molecular Formula: C8H9BrO2 Formula Weight: 217.06 Melting Point: 62-66° MDL No.: MFCD06200685
Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200685
Numéro CAS: 20469-65-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité