1-Butyl-4-ethynylbenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Butylphenylacetylene
B2301-25G B2301-5G
TCIAB2301-25GEA 145 EUR InStock
TCIAB2301-25G TCIAB2301-5G
1-Butyl-4-ethynylbenzène ≥97.0% (par GC)
1-Butyl-4-ethynylbenzène
Formule: C₁₂H₁₄
MW: 158,24 g/mol
Point d'éclair: 92°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173885
Numéro CAS: 79887-09-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=528693adcd7df27ebcfc930833284c6a800aa521&vid=528693adcd7df27ebcfc930833284c6a800aa521&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité