4,4'-Dibromobiphényle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC21001500EA 67 EUR InStock
EHERC21001500
4,4'-Dibromobiphényle
4,4'-Dibromobiphényle
Formule: C₁₂H₈Br₂
MW: 312 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 164 °C
Densité: 1,867 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000101
Numéro CAS: 92-86-4
ONU: 3152
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité