2,7-Dinitro-9-fluorènone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H55176.06 H55176.14
H55176.06EA 71.8 EUR InStock
H55176.06 H55176.14
2,7-Dinitro-9-fluorènone ≥97%
2,7-Dinitro-9-fluorènone
Formule: C₁₃H₆N₂O₅
MW: 270,2 g/mol
Point de fusion: 292…295 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001153
Numéro CAS: 31551-45-8
EINECS: 250-695-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité