Triméthylsilylacetylene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethynyltrimethylsilane
T1239-250ML T1239-25ML T1239-5ML
TCIAT1239-250MLEA 429 EUR InStock
TCIAT1239-250ML TCIAT1239-25ML TCIAT1239-5ML
Triméthylsilylacetylene ≥98.0% (par GC)
Triméthylsilylacetylene
Formule: C₅H₁₀Si
MW: 98,22 g/mol
Point d'ébullition: 53°C
Densité: 0,7111 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -34°C
Numéro MDL: MFCD00008569
Numéro CAS: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55f31012b010cd69de1c6ce9bf6e3f9851cac1e1&vid=55f31012b010cd69de1c6ce9bf6e3f9851cac1e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité