Pentacéne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H56310.MD H56310.03
H56310.MDEA 146 EUR InStock
H56310.MD H56310.03
Pentacéne ≥97%
Pentacéne
Formule: C₂₂H₁₄
Point de fusion: 372…374 °C (subl.)
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003710
Numéro CAS: 135-48-8
EINECS: 205-193-7
Merck Index: 14,7107
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité