(S)-(-)-Nicotine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-(-)-3-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, L(-)-Nicotine, L-Nicotine, Nicotine, (-)-Nicotine
N0079-25ML N0079-500ML N0079-100ML
TCIAN0079-25MLEA 44 EUR InStock
TCIAN0079-25ML TCIAN0079-500ML TCIAN0079-100ML
(S)-(-)-Nicotine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-Nicotine
Formule: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Point de fusion: –80°C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 95°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006369
Numéro CAS: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
ONU: 1654
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06524
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24ebd94cc59544cf16e970ee78f7a87883491cb9&vid=24ebd94cc59544cf16e970ee78f7a87883491cb9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -160 to -173 deg (C=10, Acetone)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité