Fuchsine basique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: (4-(4-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidène)méthyl)-2-méthylaniline, chlorhydrate
EHERC10428000EA 164 EUR InStock
EHERC10428000
Fuchsine basique
Fuchsine basique
Formule: C₂₀H₂₀ClN₃
MW: 337,85 g/mol
Point de fusion: 235 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012569
Numéro CAS: 632-99-5
Merck Index: 12,05686
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité