(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
Fournisseur: EDQM
Synonyms: D(-)-N-Méthylglucamine(-)-1-Désoxy-1-(méthylamino)-D-glucitolMeglumine
EDQMY0001209EA 234 EUR InStock
EDQMY0001209
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
Formule: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 195,22 g/mol
Point de fusion: 128…131 °C
Numéro MDL: MFCD00004707
Numéro CAS: 6284-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité