1-(3-Fluorobenzyl)pipérazine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55295.03 H55295.06
H55295.03EA 58.7 EUR InStock
H55295.03 H55295.06
1-(3-Fluorobenzyl)pipérazine ≥97%
1-(3-Fluorobenzyl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₅FN₂
Point d'ébullition: 281 °C
Densité: 1.106
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02242870
Numéro CAS: 55513-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité